Learn More
Fisherbrand™ C-förmige, vinylbeschichtete Bleiringe
Artikelnummer. 11736725 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Flaschen (1 bis 4 L)
Flaschen (125 bis 500 ml)
Flaschen (250 bis 1000 ml)
Flaschen (500 bis 2000 ml)
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Packungsgröße
11736725 Flaschen (250 bis 1000 ml) 1 Stück
11726725 Flaschen (125 bis 500 ml) 1 Stück
11756725 Flaschen (1 bis 4 L) 1 Stück
11746725 Flaschen (500 bis 2000 ml) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11736725
Grundlagen für die Vorbereitung und Lagerung
Verwenden Sie den Aktionscode 27996
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Stabilisieren von Geräten und Laborartikeln oder zum Eintauchen in Wasserbäder. Fisherbrand™ Bleiringe mit Vinylbeschichtung halten Kolben und andere Laborartikel dank ihres Gewichtes unten, ohne Schäden zu verursachen.
  • Vinylbeschichtete Führungsringe markieren oder zerkratzen Arbeitsplatten und Labware nicht
  • C-Formformat ermöglicht einige manuelle Größenvariationen für eine individuelle Anpassung
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Blau
Aufnahmevermögen Flaschen (250 bis 1000 ml)
Material Blei
Positionen 1
Form Rund
Stapelbar Ja
Sterilität Nicht steril
Zur Verwendung mit (Geräte) Flaschen
Menge Je 1
Größe 250 bis 1000 ml
Außendurchmesser (metrisch) 90 mm
Gewicht (metrisch) .472 kg
Produkttyp Bleiring
Innendurchmesser (metrisch) 51 mm
Einschübe Keine