Learn More
Brady™ Endlosbänder aus Vinyl
Beschreibung
- B-7569 is ideal for indoor/outdoor facility labels, including 5S labels, safety labels, warning labels, pipe markers, equipment labels and visual workplace labels.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | BS5609:1986 Abschnitt 2 und Abschnitt 3 |
| Beschreibung | Durchgehendes Vinylband für BBP3x Drucker |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl, Permanent |
| Beschichtung | None |
| Farbe | Gelb |
| Ausführung | Glanz |
| Format | Continuous |
| Material | Vinyl |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Mehr anzeigen |