Learn More
Brady™ Endlosbänder aus Vinyl
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Weiß
Länge (metrisch):
30 m
6,4 m
Breite (metrisch):
12,70 mm
29 mm
57 mm
101 mm
Unit Size:
1 BX
1 Stück
Description
- B-7569 is ideal for indoor/outdoor facility labels, including 5S labels, safety labels, warning labels, pipe markers, equipment labels and visual workplace labels.
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | BS5609:1986 Abschnitt 2 und Abschnitt 3 |
| Beschreibung | Durchgehendes Vinylband für BBP3x Drucker |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl, Permanent |
| Beschichtung | None |
| Farbe | Gelb |
| Ausführung | Glanz |
| Format | Continuous |
| Material | Vinyl |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Show More |