Learn More
Brady™ Endlosbänder aus Vinyl
Artikelnummer. 15266076
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Weiß
Länge (metrisch):
30 m
6,4 m
Breite (metrisch):
12,70 mm
29 mm
57 mm
101 mm
Packungsgröße:
1 BX
1 Stück
Artikelnummer. 15266076
Marke: Brady™ 120919
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
B-7569 Vinyl Continuous Tape is ideal for indoor/outdoor facility labels, including 5S labels, safety labels, warning labels, pipe markers, equipment labels and visual workplace labels.
  • B-7569 is ideal for indoor/outdoor facility labels, including 5S labels, safety labels, warning labels, pipe markers, equipment labels and visual workplace labels.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität BS5609:1986 Abschnitt 2 und Abschnitt 3
Beschreibung Durchgehendes Vinylband für BBP3x Drucker
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Beschichtung None
Farbe Rot
Ausführung Glanz
Format Continuous
Material Vinyl
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Endlosband
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Einrichtungs- und Sicherheitskennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP31, BBP33
Enthält 5S-Etiketten, Sicherheitsetiketten, Warnschilder, Rohrmarkierer, Geräteetiketten und visuelle Arbeitsplatzetiketten
Etiketten pro Zeile 1
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -20°C
Anzahl pro Packung 1 Roll/Box
Menge Je 1
Softwaretyp Brady Arbeitsstation, LabelMark, MarkWare
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -4°F to +167°F
Temperaturbereich (metrisch) -20 °C bis +75 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0,026 mm
Dimensions (LxW) 30 m x 101 mm
Länge (angloamerikanisch) 98 ft.
Länge (metrisch) 30 m
Breite (angloamerikanisch) 3.98 in.
Breite (metrisch) 101 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 3.98 in.
Alternate Part Number B30C-4000-7569-RD