Learn More
Vinyldekanat, 95 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11482220
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11482220 5 g 5 Gramm
11492220 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11482220
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H29081.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4704-31-8 | C12H22O2 | 198.306 g/mol
It is employed as a intermediates for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Sie wird als Zwischenprodukt für Pharmazeutika eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Nicht mischbar oder schwer mit Wasser zu mischen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4704-31-8
Summenformel C12H22O2
Molekulargewicht (g/mol) 198.306
MDL-Nummer MFCD00027349
InChI-Schlüssel CMDXMIHZUJPRHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyl decanoate, decanoic acid, vinyl ester, vinyl n-decanoate, unii-ff00i399li, decanoic acid, ethenyl ester, n-capric acid vinyl ester, decanoic acid vinyl, acmc-1aqz4, decanoic acid vinyl ester, capric acid vinyl ester = vinyl decenoate
PubChem CID 62140
IUPAC-Name Ethenyldecanoat
SMILES CCCCCCCCCC(=O)OC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vinyl decanoate
Namenshinweis stabilized
Dichte 0.886
Siedepunkt 119°C to 120°C (10 mmHg)
Flammpunkt 104°C (219°F)
Strukturformel CH3(CH2)8CO2CH=CH2
Brechungsindex 1.435
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol. Not miscible or difficult to mix with water.
Formelmasse 198.3
Reinheit (%) 95%