Learn More
Chemsplash Versa Vinyl-Einweghandschuhe, puderfrei, Modell 4050
Artikelnummer. 30058214
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
2000 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30058214 Extragroß 2000 Stück
30058185 Klein 2000 Stück
30058409 Mittel 2000 Stück
30058362 Groß 2000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30058214 Lieferant Chemsplash Lieferanten-Nr. 4050.300.007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.02 €
    106.55 € / 2000 Stück
    Sparen 8.47 €
    7% Rabatt
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Robuste und langlebige Vinyl-Einweghandschuhe für den Einsatz in der Medizin-, Lebensmittel- oder Reinigungsindustrie. Verpackt in einer Schachtel mit 200 Stück.
  • Medizinische Qualität
  • Für Lebensmittelkontakt zugelassen
  • Beidseitig tragbar
  • Umgeschlagene Bündchen und latexfrei
  • PFAS-frei
  • Touchscreen-kompatibel
  • Dicke: 3,1 mil, Gewicht: 4,5 g
  • AQL: 1,5
  • CE- und UKCA-geprüft
  • 200 St./Box
  • Geeignet für den einmaligen Gebrauch in der Medizin-, Lebensmittel- oder Reinigungsindustrie.
  • Vinyl ist ein robustes und langlebiges Material.
  • Ideal für BRC-zertifizierte Arbeitsbereiche und die pharmazeutische Industrie.
  • Das Produkt enthält keine PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH oder sonstige Konfliktstoffe.
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CAT III, EN ISO: 374-4:2019, EN ISO: 21420:2020, EN ISO: 374-1:2016+A1:2018 Typ B, EN ISO: 374-5:2016
Accelerator Free Nein
Anwendungen Gesundheitswesen, Industrie
AQL 1.5
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Glatt
Finger Thickness (English) 3,1 mil
Finger Thickness (Metric) 0.078 mm
Latex Free Ja
Material Vinyl
Palm Thickness (English) 3,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0.078 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Vinyl-Einweghandschuhe
Größe Extragroß
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 3,1 mil
Dicke (metrisch) 0.078 mm
Art der Handschuhstulpe Rollrand