Learn More
Brady™ Vinyletiketten
Artikelnummer. 11539043
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Weiß, Durchscheinend
Breite (metrisch):
6,35 mm
12,70 mm
Höhe (metrisch):
6,35 mm
12,24 mm
85,73 mm
Packungsgröße:
1 BX
1 Stück
Artikelnummer. 11539043
Marke: Brady™ 018629
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Beschreibung TLS 2200/TLS PC Link Labels
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Farbe Weiß
Ausführung Satin
Material Vinyl
Produkttyp Etikett
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine und industrielle Identifikation, Sprach- und Datenkommunikation
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71, TLS2200, TLSPC Link
Etiketten pro Zeile 1
Menge Je 1
Temperaturbereich (metrisch) -70°C to +40°C
Dicke (metrisch) 0,026 mm
Länge (metrisch) 12,24 m
Breite (metrisch) 12,70 mm
Höhe (metrisch) 12,24 mm