Learn More
Brady™ Vinyletiketten
Artikelnummer. p-8001719
Change view
Click to view available options
Farbe:
Weiß
Weiß, Durchscheinend
Breite (metrisch):
6,35 mm
12,70 mm
Höhe (metrisch):
6,35 mm
12,24 mm
85,73 mm
Packungsgröße:
1 BX
1 Stück
Artikelnummer. Farbe Breite (metrisch) Höhe (metrisch) unitSize
11791835 Weiß, Durchscheinend 12,70 mm 85,73 mm 1 BX
11539043 Weiß 12,70 mm 12,24 mm 1 Stück
11701755 Weiß, Durchscheinend 6,35 mm 6,35 mm 1 BX
3 options
Artikelnummer. 11791835
Marke: Brady™ 115032
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS-konform nach 2005/618/EG MCV-Novelle zur RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, von UL anerkannt
Beschreibung Selbstlaminierendes Etikett
Klebstofftyp Acryl
Farbe Weiß, Durchscheinend
Ausführung Matt
Material Vinyl
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etikett
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bedienfeldkennzeichnung, Draht- und Kabelmarkierung
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71
Etiketten pro Zeile 1
Menge 1000/Packung
Form Rechteck
Größe (metrisch) 12,7 x 38 mm (B x H)
Temperaturbereich (metrisch) -70°C to +70°C
Dicke (metrisch) 0,102 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 15,88 mm
Drahtstärke 10 bis 4 AWG
Dimensions (LxW) 38,10 x 12,7 mm
Breite (metrisch) 12,70 mm
Höhe (metrisch) 85,73 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 12,7 mm