Learn More
Brady™ Vinyletiketten für Prägegerät
Click to view available options
Breite (metrisch):
6,10 mm
8,08 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Please Note: This material is UL recognized with its respective ribbon.
- See the ''Recommended Ribbon Series'' for the appropriate ribbon to use.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RoHS-konform nach 2005/618/EG MCV-Novelle zur RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, von UL anerkannt |
| Beschreibung | Etiketten für BMP41/BMP51/BMP53-Etikettendrucker |
| Klebstofftyp | Abziehbares Gummi, Wiederablösbar |
| Beschichtung | Vinyl |
| Farbe | Schwarz |
| Ausführung | Seidenmatt |
| Format | Label |
| Material | Vinyl |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Produkttyp | Etikettierer-Etikett |
| Mehr anzeigen |