Learn More
Brady™ Mini-Piktogramm-Sicherheitsschilder aus Vinyl
Artikelnummer. 11898030 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Angezeigter Text:
2: Obligatorisch
3: Warnung
4: Notfall
Verbot
Packungsgröße:
96 PCS
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Angezeigter Text Packungsgröße
11898030 4: Notfall 96 PCS
11878030 2: Obligatorisch 96 PCS
11868030 Verbot 96 PCS
11888030 3: Warnung 96 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11898030 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 286916
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.67 €
    10.17 € / 96 Stück
    Sparen 2.50 €
    19% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität BGV A 8 (VBG 125), DIN 4844
Alternate Part Number MINI-4
Ausführung Glanz
Material Vinyl
Menge 96/Packung
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Dicke 0,061 mm
Temperaturbereich (metrisch) -18 °C bis 60 °C
Sprachen Weltweit
Angezeigter Text 4: Notfall
Produkttyp Mini-Piktogramm-Sicherheitsschild
Farbe Weiß auf Grün