Learn More
Brady™ Langlebiges Markierband aus Vinyl mit Überlaminierung aus Polyester
Artikelnummer. 11701625
Change view
Click to view available options
Farbe:
Magenta, Gelb, Yellow
Rot, Weiß, White
Schwarz, Gelb, Yellow
Schwarz, Weiß, White
Abmessungen (L x B):
16,5 m x 38 mm
16,5 m x 75 mm
16,5 m x 25 mm
16,5 m x 50 mm
Packungsgröße:
1 ROLL
Artikelnummer. Farbe Abmessungen (L x B) unitSize
11701625 Schwarz, Gelb, Yellow 16,5 m x 75 mm 1 ROLL
11791605 Schwarz, Weiß, White 16,5 m x 25 mm 1 ROLL
11711615 Schwarz, Weiß, White 16,5 m x 50 mm 1 ROLL
11701615 Schwarz, Weiß, White 16,5 m x 38 mm 1 ROLL
11721615 Schwarz, Weiß, White 16,5 m x 75 mm 1 ROLL
11771615 Schwarz, Gelb, Yellow 16,5 m x 25 mm 1 ROLL
11781615 Schwarz, Gelb, Yellow 16,5 m x 38 mm 1 ROLL
11791615 Schwarz, Gelb, Yellow 16,5 m x 50 mm 1 ROLL
11711625 Magenta, Gelb, Yellow 16,5 m x 38 mm 1 ROLL
11721875 Magenta, Gelb, Yellow 16,5 m x 50 mm 1 ROLL
11731875 Magenta, Gelb, Yellow 16,5 m x 75 mm 1 ROLL
11731615 Rot, Weiß, White 16,5 m x 25 mm 1 ROLL
11741615 Rot, Weiß, White 16,5 m x 38 mm 1 ROLL
11751615 Rot, Weiß, White 16,5 m x 50 mm 1 ROLL
11761615 Rot, Weiß, White 16,5 m x 75 mm 1 ROLL
15 options
Artikelnummer. 11701625
Marke: Brady™ 055303
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 16,5 m x 75 mm
Ausführung High Gloss
Zur Verwendung mit (Anwendung) Safety marking of obstructions, low hanging objects, pillars, passageways, aisles, and any other potentially hazardous areas or objects
Länge (metrisch) 16.5 m
Verpackungsmenge 1 Rolle
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C° bis +80 °C°
Dicke 0.037 mm
Breite (metrisch) 75 mm
Klebstofftyp Druckempfindlicher Klebstoff auf Gummibasis
Farbe Schwarz, Gelb, Yellow
Material Vinyl
Produkttyp Durable Marking Tape
Typ Beschriftungsband