Learn More
Brady™ Langlebiges Markierband aus Vinyl mit Überlaminierung aus Polyester
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B) | 16,5 m x 75 mm |
| Ausführung | High Gloss |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Safety marking of obstructions, low hanging objects, pillars, passageways, aisles, and any other potentially hazardous areas or objects |
| Länge (metrisch) | 16.5 m |
| Verpackungsmenge | 1 Rolle |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40 °C° bis +80 °C° |
| Dicke | 0.037 mm |
| Breite (metrisch) | 75 mm |
| Klebstofftyp | Dauerhafter Klebstoff auf Gummibasis |
| Farbe | Magenta, Gelb, Yellow |
| Mehr anzeigen |