missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Langlebiges Markierband aus Vinyl mit Überlaminierung aus Polyester
Click to view available options
Farbe:
Magenta, Gelb, Yellow
Rot, Weiß, White
Schwarz, Gelb, Yellow
Schwarz, Weiß, White
Abmessungen (L x B):
16,5 m x 38 mm
16,5 m x 75 mm
16,5 m x 25 mm
16,5 m x 50 mm
Packungsgröße:
1 ROLL
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B) | 16,5 m x 50 mm |
| Ausführung | High Gloss |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Safety marking of obstructions, low hanging objects, pillars, passageways, aisles, and any other potentially hazardous areas or objects |
| Länge (metrisch) | 16.5 m |
| Verpackungsmenge | 1 Rolle |
| Temperaturbereich (metrisch) | -40 °C° bis +80 °C° |
| Dicke | 0.037 mm |
| Breite (metrisch) | 50 mm |
| Klebstofftyp | Druckempfindlicher Klebstoff auf Gummibasis |
| Farbe | Rot, Weiß, White |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur