Learn More
Brady™ Langlebiges Markierband aus Vinyl mit Überlaminierung aus Polyester
Artikelnummer. 11791615
Click to view available options
Farbe:
Magenta, Gelb, Yellow
Rot, Weiß, White
Schwarz, Gelb, Yellow
Schwarz, Weiß, White
Abmessungen (L x B):
16,5 m x 38 mm
16,5 m x 75 mm
16,5 m x 25 mm
16,5 m x 50 mm
Packungsgröße:
1 ROLL
Artikelnummer. 11791615
Marke: Brady™ 055302
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 16,5 m x 50 mm
Ausführung High Gloss
Zur Verwendung mit (Anwendung) Safety marking of obstructions, low hanging objects, pillars, passageways, aisles, and any other potentially hazardous areas or objects
Länge (metrisch) 16.5 m
Verpackungsmenge 1 Rolle
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C° bis +80 °C°
Dicke 0.037 mm
Breite (metrisch) 50 mm
Klebstofftyp Druckempfindlicher Klebstoff auf Gummibasis
Farbe Schwarz, Gelb, Yellow
Material Vinyl
Produkttyp Durable Marking Tape
Typ Beschriftungsband