Learn More
Brady™ Druckeretiketten aus Vinyl
Artikelnummer. 11711785
Click to view available options
Farbe:
Gelb/transparent
Rot/transparent
Weiß
Weiß/transparent
Breite (metrisch):
12,70 mm
19 mm
19,05 mm
25,4 mm
38,10 mm
44,25 mm
49,28 mm
50,8 mm
Höhe (metrisch):
3.81 mm
4.62 mm
11.15 mm
12.7 mm
19 mm
19 mm
25,4 mm
25.4 mm
38 mm
38,1 mm
38.1 mm
76.2 mm
85,73 mm
101.60 mm
101.6 mm
Klebstofftyp:
Dauerhaftes Acryl, Permanent
Naturkautschuk
Naturkautschuk, Wiederablösbar
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. 11711785
Marke: Brady™ 115029
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zur Verwendung mit Etikettendrucker.
  • Repositionierbarer Klebstoff auf Gummibasis
  • Halbglanzbeschichtung
  • Plattenkennzeichnung, Draht- und Kabelmarkierung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS-konform nach 2005/618/EG MCV-Novelle zur RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, von UL anerkannt
Beschreibung Großpackung Etiketten für BMP71 Etikettendrucker
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Farbe Weiß/transparent
Ausführung Matt
Format Selbstlaminierend
Material Vinyl
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Druckeretiketten
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sprach- und Datenkommunikation, Draht- und Kabelmarkierung
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71, TLS2200, TLSPC Link
Etiketten pro Zeile 1
Menge 500/Packung
Form Rechteck
Größe (metrisch) 38.10 H x 50.8 B (mm)
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +70 °C
Dicke (metrisch) 0.025 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 53.98 mm
Drahtstärke 7 bis 0 AWG
Dimensions (LxW) 38,10 x 50,80 mm
Breite (metrisch) 50,8 mm
Höhe (metrisch) 101.6 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 12.70 mm