Learn More
Brady™ Druckeretiketten aus Vinyl
Artikelnummer. 11721785
Click to view available options
Farbe:
Gelb/transparent
Rot/transparent
Weiß
Weiß/transparent
Breite (metrisch):
12,70 mm
19 mm
19,05 mm
25,4 mm
38,10 mm
44,25 mm
49,28 mm
50,8 mm
Höhe (metrisch):
3.81 mm
4.62 mm
11.15 mm
12.7 mm
19 mm
19 mm
25,4 mm
25.4 mm
38 mm
38,1 mm
38.1 mm
76.2 mm
85,73 mm
101.60 mm
101.6 mm
Klebstofftyp:
Dauerhaftes Acryl, Permanent
Naturkautschuk
Naturkautschuk, Wiederablösbar
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. 11721785
Marke: Brady™ 115033
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Verwendung mit Etikettendrucker.
  • Repositionierbarer Klebstoff auf Gummibasis
  • Halbglanzbeschichtung
  • Plattenkennzeichnung, Draht- und Kabelmarkierung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS-konform nach 2005/618/EG MCV-Novelle zur RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, von UL anerkannt
Beschreibung Großpackung Etiketten für BMP71 Etikettendrucker
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Farbe Weiß/transparent
Ausführung Matt
Format Selbstlaminierend
Material Vinyl
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Druckeretiketten
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sprach- und Datenkommunikation, Draht- und Kabelmarkierung
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71, TLS2200, TLSPC Link
Etiketten pro Zeile 1
Menge 5000/Packung
Form Rechteck
Größe (metrisch) 85.73 H x 25.4 B (mm)
Temperaturbereich (metrisch) -40 bis +70 °C
Dicke (metrisch) 0.025 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 88.90 mm
Drahtstärke 1 bis 0000
Dimensions (LxW) 85,73 x 25,40 mm
Breite (metrisch) 25,4 mm
Höhe (metrisch) 85,73 mm
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 28.58 mm