Learn More
Brady™ Druckeretiketten aus Vinyl
Click to view available options
Farbe:
Gelb/transparent
Rot/transparent
Weiß
Weiß/transparent
Breite (metrisch):
12,70 mm
19 mm
19,05 mm
25,4 mm
38,10 mm
44,25 mm
49,28 mm
50,8 mm
Höhe (metrisch):
3.81 mm
4.62 mm
11.15 mm
12.7 mm
19 mm
19 mm
25,4 mm
25.4 mm
38 mm
38,1 mm
38.1 mm
76.2 mm
85,73 mm
101.60 mm
101.6 mm
Klebstofftyp:
Dauerhaftes Acryl, Permanent
Naturkautschuk
Naturkautschuk, Wiederablösbar
Packungsgröße:
1 BX
Beschreibung
- Repositionierbarer Klebstoff auf Gummibasis
- Halbglanzbeschichtung
- Plattenkennzeichnung, Draht- und Kabelmarkierung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | RoHS-konform nach 2005/618/EG MCV-Novelle zur RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, von UL anerkannt |
| Beschreibung | Etiketten für BMP71 Etikettendrucker |
| Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl, Permanent |
| Farbe | Rot/transparent |
| Ausführung | Matt |
| Format | Selbstlaminierend |
| Material | Vinyl |
| Print Technology | Thermotransfer |
| Produkttyp | Druckeretiketten |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sprach- und Datenkommunikation, Draht- und Kabelmarkierung |
| Mehr anzeigen |