Learn More
Brady™ Druckeretiketten aus Vinyl
Artikelnummer. 11771715
Click to view available options
Farbe:
Gelb/transparent
Rot/transparent
Weiß
Weiß/transparent
Breite (metrisch):
12,70 mm
19 mm
19,05 mm
25,4 mm
38,10 mm
44,25 mm
49,28 mm
50,8 mm
Höhe (metrisch):
3.81 mm
4.62 mm
11.15 mm
12.7 mm
19 mm
19 mm
25,4 mm
25.4 mm
38 mm
38,1 mm
38.1 mm
76.2 mm
85,73 mm
101.60 mm
101.6 mm
Klebstofftyp:
Dauerhaftes Acryl, Permanent
Naturkautschuk
Naturkautschuk, Wiederablösbar
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. 11771715
Marke: Brady™ 114854
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Verwendung mit Etikettendrucker.
  • Repositionierbarer Klebstoff auf Gummibasis
  • Halbglanzbeschichtung
  • Plattenkennzeichnung, Draht- und Kabelmarkierung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS-konform nach 2005/618/EG MCV-Novelle zur RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, von UL anerkannt
Beschreibung Etiketten für BMP71 Etikettendrucker
Klebstofftyp Naturkautschuk, Wiederablösbar
Beschichtung Vinyl
Farbe Weiß
Ausführung Seidenmatt
Material Vinyl
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Druckeretiketten
Zur Verwendung mit (Anwendung) Leiterplatten- und Komponentenidentifizierung, Draht- und Kabelmarkierung
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71
Etiketten pro Zeile 1
Menge 500/Packung
Form Quadratisch
Größe (metrisch) 12,7 x 12,7 mm
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +80 °C
Dicke (metrisch) 0.046 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 15.88 mm
Drahtstärke 9 AWG
Dimensions (LxW) 12,70 x 12,70 mm
Breite (metrisch) 12,70 mm
Höhe (metrisch) 12.7 mm