Learn More
Brady™ Druckeretiketten aus Vinyl
Artikelnummer. 11781735
Change view
Click to view available options
Farbe:
Gelb/transparent
Rot/transparent
Weiß
Weiß/transparent
Breite (metrisch):
12,70 mm
19 mm
19,05 mm
25,4 mm
38,10 mm
44,25 mm
49,28 mm
50,8 mm
Höhe (metrisch):
3.81 mm
4.62 mm
11.15 mm
12.7 mm
19 mm
19 mm
25,4 mm
25.4 mm
38 mm
38,1 mm
38.1 mm
76.2 mm
85,73 mm
101.60 mm
101.6 mm
Klebstofftyp:
Dauerhaftes Acryl, Permanent
Naturkautschuk
Naturkautschuk, Wiederablösbar
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. Farbe Breite (metrisch) Höhe (metrisch) Klebstofftyp unitSize
11781735 Weiß 19 mm 76.2 mm Naturkautschuk, Wiederablösbar 1 BX
11797124 Weiß 38,10 mm 101.60 mm Naturkautschuk, Wiederablösbar 1 BX
11761815 Weiß/transparent 25,4 mm 25,4 mm Dauerhaftes Acryl, Permanent 1 BX
11721845 Weiß 38,10 mm 11.15 mm Naturkautschuk, Wiederablösbar 1 BX
11711845 Weiß 19 mm 19 mm Naturkautschuk, Wiederablösbar 1 BX
11721785 Weiß/transparent 25,4 mm 85,73 mm Dauerhaftes Acryl, Permanent 1 BX
11751815 Weiß 25,4 mm 12.7 mm Naturkautschuk, Wiederablösbar 1 BX
11771715 Weiß 12,70 mm 12.7 mm Naturkautschuk, Wiederablösbar 1 BX
11707274 Weiß 25,4 mm 25.4 mm Naturkautschuk, Wiederablösbar 1 BX
11761725 Weiß/transparent 38,10 mm 25.4 mm Dauerhaftes Acryl, Permanent 1 BX
11767294 Weiß 38,10 mm 101.6 mm Naturkautschuk, Wiederablösbar 1 BX
11737104 Weiß 25,4 mm 76.2 mm Naturkautschuk, Wiederablösbar 1 BX
11757294 Gelb/transparent 38,10 mm 38.1 mm Dauerhaftes Acryl, Permanent 1 BX
11741815 Weiß 25,4 mm 25.4 mm Naturkautschuk, Wiederablösbar 1 BX
11787274 Weiß 19,05 mm 38,1 mm Naturkautschuk 1 BX
11781835 Weiß/transparent 12,70 mm 38 mm Dauerhaftes Acryl, Permanent 1 BX
11747294 Rot/transparent 25,4 mm 38.1 mm Dauerhaftes Acryl, Permanent 1 BX
11787264 Weiß 25,4 mm 19 mm Naturkautschuk, Wiederablösbar 1 BX
11797294 Weiß/transparent 25,4 mm 19 mm Dauerhaftes Acryl, Permanent 1 BX
11711785 Weiß/transparent 50,8 mm 101.6 mm Dauerhaftes Acryl, Permanent 1 BX
11787294 Weiß/transparent 44,25 mm 4.62 mm Dauerhaftes Acryl, Permanent 1 BX
11737144 Weiß/transparent 49,28 mm 3.81 mm Dauerhaftes Acryl, Permanent 1 BX
22 options
Artikelnummer. 11781735
Marke: Brady™ 114730
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zur Verwendung mit Etikettendrucker.
  • Repositionierbarer Klebstoff auf Gummibasis
  • Halbglanzbeschichtung
  • Plattenkennzeichnung, Draht- und Kabelmarkierung
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS-konform nach 2005/618/EG MCV-Novelle zur RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, von UL anerkannt
Beschreibung Etiketten für BMP71 Etikettendrucker
Klebstofftyp Naturkautschuk, Wiederablösbar
Beschichtung Vinyl
Farbe Weiß
Ausführung Seidenmatt
Material Vinyl
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Druckeretiketten
Zur Verwendung mit (Anwendung) Laboridentifikation, Leiterplatten- und Komponentenidentifizierung, Draht- und Kabelmarkierung
Zur Verwendung mit (Geräte) BMP™71
Etiketten pro Zeile 1
Menge 100/Packung
Form Rechteck
Größe (metrisch) 19 x 6,35 mm (B x H)
Temperaturbereich (metrisch) -40 °C bis +80 °C
Dicke (metrisch) 0.046 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 9.53 mm
Drahtstärke 6 AWG
Dimensions (LxW) 6,35 x 19,05 mm
Breite (metrisch) 19 mm
Höhe (metrisch) 76.2 mm