Learn More
Brady™ Druckeretiketten aus Vinyl
Artikelnummer. 11787274
Click to view available options
Farbe:
Gelb/transparent
Rot/transparent
Weiß
Weiß/transparent
Breite (metrisch):
12,70 mm
19 mm
19,05 mm
25,4 mm
38,10 mm
44,25 mm
49,28 mm
50,8 mm
Höhe (metrisch):
3.81 mm
4.62 mm
11.15 mm
12.7 mm
19 mm
19 mm
25,4 mm
25.4 mm
38 mm
38,1 mm
38.1 mm
76.2 mm
85,73 mm
101.60 mm
101.6 mm
Klebstofftyp:
Dauerhaftes Acryl, Permanent
Naturkautschuk
Naturkautschuk, Wiederablösbar
Packungsgröße:
1 BX
Artikelnummer. 11787274
Marke: Brady™ 114809
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zur Verwendung mit Etikettendrucker.
  • Repositionierbarer Klebstoff auf Gummibasis
  • Halbglanzbeschichtung
  • Plattenkennzeichnung, Draht- und Kabelmarkierung
Spezifikation
Beschreibung Etiketten für BMP71 Etikettendrucker
Klebstofftyp Naturkautschuk
Beschichtung Vinyl
Farbe Weiß
Ausführung Seidenmatt
Material Vinyl
Produkttyp Druckeretiketten
Zur Verwendung mit (Anwendung) Markierung von Drähten und Kabeln
Etiketten pro Zeile 1
Menge 250/Packung
Dicke (metrisch) 0,185 mm
Drahtstärke 0
Dimensions (LxW) 19,05 x 38,10 mm
Breite (metrisch) 19,05 mm
Höhe (metrisch) 38,1 mm