Learn More
Brady™ Vinyl-Etiketten für Thermotransferdrucker
Artikelnummer. 11593145
Click to view available options
Breite (metrisch):
12,70 mm
25,4 mm
38,10 mm
Länge (metrisch):
19 mm
45,72 mm
22,86 mm
48,26 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
Artikelnummer. 11593145
Marke: Brady™ 236989
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Printable, self-laminating vinyl labels for thermal transfer printers.
  • Printable, self-laminating vinyl labels for thermal transfer printers.
  • Please Note: This material is UL recognised with its respective ribbon.
  • See the Recommended Ribbon Series for the appropriate ribbon to use.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, UL-anerkannt
Beschreibung Etiketten für Thermotransferdrucker
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Farbe Weiß/transparent, Durchsichtig
Ausführung Matt
Material Vinyl
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etiketten für Thermotransferdrucker
Zur Verwendung mit (Anwendung) Markierung von elektrischen und automatischen Bauteilen, Drähten und Kabeln
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP11, BBP12, PR Plus, THT Drucker mit 76 mm-Kern
Horizontale Wiederholung (metrisch) 29.5 mm
Etiketten pro Zeile 3
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -70 °C
Anzahl pro Packung 3000 Labels/Roll
Menge 3000/Packung
Form Quadratisch
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 °F bis +158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70 bis +70 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0.025 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 31.9 mm
Dimensions (LxW) 25,40 x 25,40 mm
Länge (angloamerikanisch) 1 in.
Länge (metrisch) 19 mm
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25,4 mm
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 0.38 in.
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 9.53 mm
Alternate Part Number BPT-211-427