Learn More
Brady™ Vinyl-Etiketten für Thermotransferdrucker
Artikelnummer. 15388972
Change view
Click to view available options
Breite (metrisch):
12,70 mm
25,4 mm
38,10 mm
Länge (metrisch):
19 mm
45,72 mm
22,86 mm
48,26 mm
Packungsgröße:
1 Rollen
Artikelnummer. Breite (metrisch) Länge (metrisch) unitSize
15388972 38,10 mm 22,86 mm 1 Rollen
12753695 25,4 mm 48,26 mm 1 Rollen
11593145 25,4 mm 19 mm 1 Rollen
11563145 12,70 mm 45,72 mm 1 Rollen
4 options
Artikelnummer. 15388972
Marke: Brady™ 236988
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Printable, self-laminating vinyl labels for thermal transfer printers.
  • Printable, self-laminating vinyl labels for thermal transfer printers.
  • Please Note: This material is UL recognised with its respective ribbon.
  • See the Recommended Ribbon Series for the appropriate ribbon to use.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS-konform mit 2005/618/EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, UL-anerkannt
Beschreibung Etiketten für Thermotransferdrucker
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl, Permanent
Farbe Weiß/transparent, Durchsichtig
Ausführung Matt
Material Vinyl
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etiketten für Thermotransferdrucker
Zur Verwendung mit (Anwendung) Markierung von elektrischen und automatischen Bauteilen, Drähten und Kabeln
Zur Verwendung mit (Geräte) BBP11, BBP12, PR Plus, THT Drucker mit 76 mm-Kern
Horizontale Wiederholung (metrisch) 49 mm
Etiketten pro Zeile 2
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -70 °C
Anzahl pro Packung 2000 Labels/Roll
Menge 1 Rolle
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 °F bis +158 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70 bis +70 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,004 in.
Dicke (metrisch) 0.025 mm
Vertikale Wiederholung (metrisch) 69.5 mm
Dimensions (LxW) 63,50 x 38,10 mm
Länge (angloamerikanisch) 2,5 in.
Länge (metrisch) 22,86 mm
Breite (angloamerikanisch) 1,5 in.
Breite (metrisch) 38,10 mm
Höhe (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 0,75 in.
Höhe (metrisch) bedruckbarer Bereich 19.05 mm
Alternate Part Number BPT-517-427