Learn More
Masterflex™ Vinylschläuche
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
3/8 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Vinylschläuche
- Moderate chemische Beständigkeit und Abriebfestigkeit
- Geruchlos, ungiftig und transparent
- Gemäß GMP hergestellt
- Temperaturbereich: -45 bis +180 °F
- (-43 bis +82 °C)
- Sterilisation mit Ethylenoxid
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | 3/8 in. |
| Innendurchmesser (metrisch) | 9.6 mm |
| Material | Vinyl |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 1/2 Zoll |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12.7 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
| Gesamtlänge (metrisch) | 15.2 m |
| Dicke (angloamerikanisch) | 1/16 in. |
| Dicke (metrisch) | 1.6 mm |
| Mehr anzeigen |