Learn More
Vinylessigsäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341947
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11341947 100 g 100 Gramm
11331947 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11341947 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07557.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    332.52 €
    270.65 € / 100 Gramm
    Sparen 61.87 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 625-38-7 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
Vinylacetic acid used in the preparation of strained nitroso Diels-Aldrer adducts which undergo a domino ROC metathesis in the presence of Ru-carbene catalysts and olefins. It is used in the synthesis of polyethylene glycolated boltorn coatings. It was used to study the inhibition of the enzyme-catalyzed conversion of D-tyrosyl- phenylalanyl-glycine to D-tyrosyl-phenylaline amide by non-peptide carboxylic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Vinylessigsäure wird bei der Herstellung von schweren Diels-Alder-Nitroso-Addukten verwendet, die in Gegenwart von Ru-Carben-Katalysatoren und Olefinen einer ROC-Dominometathese unterzogen werden. Wird bei der Synthese von mit Polyethylen glykolierten Boltorn-Beschichtungen verwendet. Wird zur Untersuchung der Hemmung der enzymkatalysierten Umwandlung von D-Tyrosyl-Phenylalanyl-Glycin zu D-Tyrosyl-Phenylalinamid durch nichtpeptidische Carbonsäuren verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mischbar.
Hinweise
Bei 4 °C lagern. Vor Hitze schützen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Wärme, Basen und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 625-38-7
Summenformel C4H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 86.09
MDL-Nummer MFCD00002782
InChI-Schlüssel PVEOYINWKBTPIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-butenoic acid, vinylacetic acid, vinyl acetic acid, acetic acid, ethenyl, beta-butenoic acid, .beta.-butenoic acid, 2-propenylcarboxylic acid, allylic acid, vinylessigsaeure, 3-butenoicacid
PubChem CID 32743
ChEBI CHEBI:35897
IUPAC-Name But-3-ensäure
SMILES OC(=O)CC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vinylacetic acid
Schmelzpunkt -39°C
Dichte 1.012
Siedepunkt 162°C to 163°C
Flammpunkt 65°C (149°F)
Strukturformel H2C=CHCH2CO2H
Brechungsindex 1.424
Menge 100 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1699159
Löslichkeitsinformationen Fully miscible.
Formelmasse 86.09
Reinheit (%) 96%