Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vinylessigsäure ((Tech.)), 90 %, unstabilisiert
Artikelnummer. 10543901 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10543901 100 g Glasflasche 100 Gramm
10377330 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10543901 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 158831000
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 625-38-7 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 625-38-7
Summenformel C4H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 86.09
MDL-Nummer MFCD00002782
InChI-Schlüssel PVEOYINWKBTPIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-butenoic acid, vinylacetic acid, vinyl acetic acid, acetic acid, ethenyl, beta-butenoic acid, .beta.-butenoic acid, 2-propenylcarboxylic acid, allylic acid, vinylessigsaeure, 3-butenoicacid
PubChem CID 32743
ChEBI CHEBI:35897
IUPAC-Name But-3-ensäure
SMILES OC(=O)CC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vinylacetic acid
Namenshinweis tech., 90%, unstabilized
Schmelzpunkt -39°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0100g/mL
Siedepunkt 163°C
Flammpunkt 65°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=CHCH2CO2H
Brechungsindex 1.4239 to 1.4259
Menge 100 g
Beilstein 02, 407
Relative Dichte 1.01
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formelmasse 86.09
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Physikalische Form Flüssigkeit