Learn More
Vinylessigsäure, TRC
Artikelnummer. 30449508
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30449508 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30449508 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV42400025G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vinylacetic Acid
CAS 625-38-7
Summenformel C4H6O2
Menge 25 g
Synonym 3-Butenoic Acid, Ethenylacetic Acid, NSC 44546, β-Butenoic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C4H6O2/c1-2-3-4(5)6/h2H,1,3H2,(H,5,6)
SMILES OC(CC=C)=O
IUPAC-Name But-3-ensäure
Molekulargewicht (g/mol) 86.09
Formelmasse 86.0368