missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vinylbenzylchlorid, Mischung aus 2-, 3- und 4-Isomeren (stabilisiert mit TBC), TRC

Artikelnummer. 30456744
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456744 1 g 1 Gramm
30449882 10 g 10 Gramm
30449068 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30456744 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCV7570531G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 30030-25-2
Summenformel 2 C9 H9 Cl
Molekulargewicht (g/mol) 305.241
Synonym (Chloromethyl)ethenylbenzene, (Chloromethyl)styrene, CMS-AM, CMS-P, ar-(Chloromethyl)styrene, ar-Vinylbenzyl chloride
IUPAC-Name 1-(Chloromethyl)-3-Ethenylbenzol; 1-(Chlormethyl)-4-Ethenylbenzol
SMILES ClCc1ccc(C=C)cc1.ClCc2cccc(C=C)c2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Vinylbenzyl Chloride, Mixture of 2, 3- and 4-isomers
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/2C9H9Cl/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8;1-2-8-4-3-5-9(6-8)7-10/h2*2-6H,1,7H2
Formelmasse 304.079
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.