Learn More
Vinylboronsäureanhydrid-Pyridin-Komplex, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11375055
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11375055 1 g 1 Gramm
11472110 5 g 5 Gramm
15453827 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11375055 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H28703.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 31-07-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 95010-17-6 | C11H14B3NO3 | 240.667 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Reagenz für Suzuki-Miyaura-Kreuzkupplung, stereoselektive Synthese über Palladium-katalysierte Carboamination, Alkyl-verbundener 2-Amino-6-vinylpurin(AVP)-Vernetzer mit Cytosin-Base in RNA, aus Kaiser Oximharz abgeleiteter Palladacyclus als wiederverwendbare polymere Prekatalysatoren in Suzuki-Miyaura-Kreuzkupplungsreaktionen in wässrigen Medien und kinetische Auflösung von Phosphoryl- und Sulfonylestern von Binaphthol-Derivaten über Pd-katalysierte Alkoholyse ihrer Vinylether.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich, nicht in der Nähe von Wasser/Feuchtigkeit lagern. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Unter trockenem Inertgas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95010-17-6
Summenformel C11H14B3NO3
Molekulargewicht (g/mol) 240.667
MDL-Nummer MFCD03839940
InChI-Schlüssel YLHJACXHRQQNQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trivinyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane compound with pyridine 1:1, trivinylboroxin pyridine complex, vinylboronic anhydride pyridine complex, 2,4,6-trivinylcyclotriboroxane-pyridine, 2,4,6-trivinylcyclotriboroxane pyridine, vinylboronic anhydride pyridine, 2,4,6-trivinylcyclotriboroxane pyridine complex, 2,4,6-trivinylcyclotriboroxane-pyridine complex, boroxin, triethenyl-, compd. with pyridine 1:1, pyridine; triethenyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane
PubChem CID 2734806
IUPAC-Name Pyridin;2,4,6-Tris(Ethenyl)-1,3,5,2,4,6-Trioxatriborinan
SMILES B1(OB(OB(O1)C=C)C=C)C=C.C1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vinylboronic anhydride pyridine complex
Schmelzpunkt 44°C to 52°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 240.67
Reinheit (%) 95%