Learn More
Vinylcyclohexan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372976
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11372976
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L10756.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 695-12-5 | C8H14 | 110.20 g/mol
The use of vinylcyclohexane dioxide (VCD) as a polar dehydrant with subsequent embedment in Spurr was studied. Vinylcyclohexane (VCH) was copolymerized with ethene and propene using methylaluminoxane-activated metallocene catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die Verwendung von Vinylcyclohexandioxid (VCD) als polares Dehydrierreagenz mit anschließender Einbettung in Spurr wurde untersucht. Vinylcyclohexan (VCH) wurde mit Ethen und Propen unter Verwendung von Methylaluminoxan-aktivierten Metallocen-Katalysatoren copolymerisiert.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 695-12-5
Summenformel C8H14
Molekulargewicht (g/mol) 110.20
MDL-Nummer MFCD00001514
InChI-Schlüssel LDLDYFCCDKENPD-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinylcyclohexane, cyclohexylethylene, cyclohexane, ethenyl, cyclohexane, vinyl, cyclohexylethene, unii-q49pj3tt00, cyclohexane, ethenyl-9ci, vinyl cyclohexane, vinyl-cyclohexane, 1-vinylcyclohexane
PubChem CID 12757
IUPAC-Name Ethenylcyclohexan
SMILES C=CC1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vinylcyclohexane
Dichte 0.805
Siedepunkt 127°C to 128°C
Flammpunkt 22°C (71°F)
Brechungsindex 1.4465
Menge 5 g
UN-Nummer UN3295
Beilstein 1304663
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 110.2
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vinylcyclohexane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Vinylcyclohexane