Learn More
Vinyloxtrimethylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10623552 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10623552
Marke: Thermo Scientific Acros 338700010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6213-94-1 | C5H12OSi | 116.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6213-94-1
Summenformel C5H12OSi
Molekulargewicht (g/mol) 116.24
MDL-Nummer MFCD00054764
InChI-Schlüssel HFTNNOZFRQLFQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethyl vinyloxy silane, vinyloxytrimethylsilane, silane, ethenyloxy trimethyl, tmso-ethene, vinyloxy-trimethylsilane, trimethylsiloxy ethylene, snqhhgciiezjp@, acmc-209mzx, ethenoxy trimethyl silane, trimethylsilyl vinyl ether
PubChem CID 80344
IUPAC-Name Ethenoxy(trimethyl)silan
SMILES C[Si](C)(C)OC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vinyloxytrimethylsilane
Namenshinweis 97%
Farbe Gelb
Dichte 0.7700g/mL
Siedepunkt 74°C to 75°C
Flammpunkt -10°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH2CHOSi(CH3)3
Brechungsindex 1.3885 to 1.3905
Menge 1 g
Relative Dichte 0.77
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 116.24
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vinyloxytrimethylsilane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.