Learn More
Vinylphosphonsäure, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15532293 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15532293 50 g 50 Gramm
15522293 10 g 10 Gramm
15542293 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15532293 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 300590500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1746-03-8
Summenformel C2H3O3P
Molekulargewicht (g/mol) 106.02
MDL-Nummer MFCD00043866
InChI-Schlüssel ZTWTYVWXUKTLCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym vinylphosphonic acid, phosphonic acid, ethenyl-, homopolymer, vinyl-phosphonicaci, ethenephosphonicacid, ethenylphosphonicacid, ethenyl-phosphonicaci, ethylenephosphonicacid, phosphonic acid, p-ethenyl-, homopolymer, acmc-1bvr6, poly vinylphosphonic acid
PubChem CID 168725
IUPAC-Name ethenylphosphonate
SMILES [O-]P([O-])(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vinylphosphonic acid
Schmelzpunkt 36.0°C
Dichte 1.3700g/mL
Flammpunkt 113°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (Acid)
Strukturformel H2C=CHP(O)(OH)2
Menge 50 g
Relative Dichte 1.37
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 108.03
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vinylphosphonic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Stoffe und Gemische, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke