Learn More
Vinyltriethoxysilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7025523
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11490127 50 g 50 Gramm
11400137 250 g 250 Gramm
11480127 1000 g 1000 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11490127
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21037.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 78-08-0 | C8H18O3Si | 190.31 g/mol
Vinyltriethoxysilane is used as an adhesive for glass slides. It acts as a coupling agent on inorganic substances blended into polymers that function as adhesion promoters, crosslinkers, and surface modifiers. Further, it is used to prepare polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Vinyltriethoxysilan wird als Klebstoff für Glasobjektträger verwendet. Wirkt als Kupplungsmittel für anorganische Substanzen in Polymeren, die als Haftvermittler, Vernetzer und Oberflächenmodifikatoren fungieren. Wird außerdem zur Herstellung von Polymeren verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit gängigen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Alkali, Säure, Wasser und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-08-0
Summenformel C8H18O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 190.31
MDL-Nummer MFCD00009063
InChI-Schlüssel FWDBOZPQNFPOLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyltriethoxysilane, triethoxyvinylsilane, silane, ethenyltriethoxy, triethoxy vinyl silane, polyscience vtes, triethoxyvinylsilicane, vtes, silane a 151, ethenyl triethoxy silane, silane, triethoxyvinyl
PubChem CID 6516
IUPAC-Name Ethenyl(triethoxy)silan
SMILES CCO[Si](OCC)(OCC)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vinyltriethoxysilane
Dichte 0.903
Siedepunkt 160°C to 161°C
Flammpunkt 34°C (93°F)
Prozentgehaltsbereich 0.97
Strukturformel (CH3CH2O)3SiCH=CH2
Brechungsindex 1.399
Menge 50 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1767229
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with organic solvents.
Formelmasse 190.31
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vinyltriethoxysilane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Vinyltriethoxysilane