Learn More
Vinyltrimethoxysilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464667
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11464667 100 g 100 Gramm
11474667 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11464667 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21176.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2768-02-7 | C5H12O3Si | 148.23 g/mol
Trimethoxyvinylsilane is used as a chemical intermediate in the production of other fine chemicals or as a monomer in the production of vinyl functional silicone polymers. The use of Trimethoxyvinylsilane in coatings is intended to improve bonding or adhesion between organic polymers and mineral surfaces, such as pigments, fillers, and glass or metal substrates. It is used in water-based decorative coating products. It is also used as a as cross-linking agent and adhesion promoter in commercially-available silicone sealant product.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trimethoxyvinylsilan wird als chemisches Zwischenprodukt bei der Herstellung anderer Feinchemikalien oder als Monomer bei der Herstellung von vinylfunktionalen Silikonpolymeren verwendet. Die Verwendung von Trimethoxyvinylsilan in Beschichtungen dient der Verbesserung der Bindung oder Adhäsion zwischen organischen Polymeren und mineralischen Oberflächen wie Pigmenten, Füllstoffen und Glas- oder Metallsubstraten. Es wird in dekorativen Beschichtungsprodukten auf Wasserbasis verwendet. Es wird auch als Vernetzungsmittel und Haftvermittler in handelsüblichen Silikondichtmitteln eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich, 9.4 g/l bei 20 °C.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2-7-2768
PubChem CID 76004
Spezifikation
Siedepunkt 122°C to 124°C
Chemischer Name oder Material Vinyltrimethoxysilane
Schmelzpunkt <-40°C
Menge 100 g
Summenformel C5H12O3Si
Strukturformel CH2=CHSi(OCH3)3
MDL-Nummer MFCD00008605
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1099136
Flammpunkt 23°C (73°F)
Synonym vinyltrimethoxysilane, trimethoxyvinylsilane, silane, ethenyltrimethoxy, trimethoxy vinyl silane, trimethoxysilyl ethene, vinyl trimethoxy silane, silane, trimethoxyvinyl, trimethoxysilyl ethylene, vtmo, vts-m
InChI-Schlüssel NKSJNEHGWDZZQF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO[Si](C=C)(OC)OC
IUPAC-Name Ethenyl(trimethoxy)silan
Molekulargewicht (g/mol) 148.23
Formelmasse 148.24
Reinheit (%) 98%
Geruch Fruit-like
Brechungsindex 1.392
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.97