Learn More
Vinyltrimethoxysilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3758976 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10266650 100 g Glasflasche 100 Gramm
10570804 500 g Glasflasche 500 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10266650
Marke: Thermo Scientific Acros 216521000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2768-02-7 | C5H12O3Si | 148.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2-7-2768
Summenformel C5H12O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 148.24
MDL-Nummer MFCD00008605
InChI-Schlüssel NKSJNEHGWDZZQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyltrimethoxysilane, trimethoxyvinylsilane, silane, ethenyltrimethoxy, trimethoxy vinyl silane, trimethoxysilyl ethene, vinyl trimethoxy silane, silane, trimethoxyvinyl, trimethoxysilyl ethylene, vtmo, vts-m
PubChem CID 76004
IUPAC-Name Ethenyl(trimethoxy)silan
SMILES CO[Si](C=C)(OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vinyltrimethoxysilane
Dichte 0.9680g/mL
Siedepunkt 123.0°C
Flammpunkt 23°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=CHSi(OCH3)3
Brechungsindex 1.3915 to 1.3935
Menge 100 g
Relative Dichte 0.968
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Viskosität 0.6 mm2/s (25°C)
Formelmasse 148.24
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vinyltrimethoxysilane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.