missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Violet Red Bile Glucose Agar (ISO)

Artikelnummer. 15795298
Ansicht ändern
Click to view available options
Füllgewicht:
198 bis 202 g
99,0–101,0 g
Format:
125 ml-Sirupflasche
250 ml-Sirupflasche
Packungsgröße:
10 Stück
2 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Füllgewicht Format unitSize
15795298 198 bis 202 g 250 ml-Sirupflasche 2 Liter
15829662 99,0–101,0 g 125 ml-Sirupflasche 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15795298 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. BO1329R

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Use this agar for the selective and differential isolation of Enterobacteriaceae

Violet Red Bile Glucose Agar (ISO) is a selective differential medium for the isolation of Enterobacteriaceae

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Farbe Dark Purple
Inhalt und Lagerung 2° to 25°C
Format 250 ml-Sirupflasche
Herstellungsort United Kingdom
Produkttyp Agar
Füllgewicht 198 bis 202 g
Verpackungsart 10 Sirop Bottles with screw cap closures in a box
Menge 10/Pk.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.