Learn More
Thermo Scientific™ Kristallviolett-Galle-Glukose-Agar (VRBG) (ISO) (dehydriert)
Artikelnummer. 15812347
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2,5 kg
5 kg
Packungsgröße:
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15812347 2,5 kg -
11983782 500 g 500 Gramm
15822347 5 kg 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15812347 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. CM1082R
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Erkennen und zählen Sie Enterobakterien in Lebensmitteln, Futtermitteln und Umweltproben mit diesem selektiven Nährmedium.
Zählen Sie selektiv Enterobakterien in Lebensmitteln, Futtermitteln und Umweltproben mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Violettrot(VRBG)-Galle-Glucose-Agar (ISO) (dehydriert) unter Einhaltung der Normen ISO 21528 und ISO 11133:2014. Dank des sorgfältigen Zusatzes von selektiven Hemmkomponenten, Neutralrot, Kristallviolett und Gallensalzen bietet das Nährmedium Selektivität gegenüber grampositiven Bakterien, auf die nicht abgezielt wird.
Verwenden Sie Kristallviolett-Galle-Glukose-Agar (VRBG) für die Untersuchung von Lebensmitteln, Futtermitteln und Umweltproben auf das Vorliegen von Indikatorgruppen, wie etwa Coliformen. Zusätzlich zu Aussagen zur Lebensmittelhygiene und -sicherheit bieten Indikatorgruppen ein Maß für Qualität und Verderbtheitspotenzial der Lebensmittel. Eine der am häufigsten in der Lebensmittelindustrie als Indikatororganismen eingesetzten Bakteriengruppen sind die Coliformen, die als Untergruppe innerhalb der Enterobacteriaceae betrachtet werden können. Um die Lebensmittelsicherheit und -qualität besser bewerten zu können, ist die Lebensmittelindustrie mehr und mehr dazu übergangen, die Gesamtmenge der Enterobacteriaceae zu prüfen, anstatt sich auf die Prüfung von Coliformen zu beschränken.
In verarbeiteten Lebensmitteln, insbesondere solchen, die wärmebehandelt wurden, sind diese Organismen ein zuverlässiger Indikator für Prozessversagen, unzureichende Verarbeitung oder Kontamination nach der Verarbeitung.
  • Leicht ablesbare Ergebnisse: Durch den Einsatz von Neutralrot-Indikator und Kristallviolett im Medium bilden Enterobacteriaceae violettrosafarbene Kolonien.
  • Entspricht den Normen ISO 21528 und ISO 11133:2014.
Mossel 1 modifizierte violettrote Galle-Laktose-Agar mit zusätzlicher Glukose zur besseren Rückgewinnung aller Enterobacteriaceae. Spätere Arbeiten von Mossel und Cowel;2,3 zeigten, dass Laktose weggelassen werden kann, was zu der als VRBGA bekannten Rezeptur führt.
Enterobacteriaceae fermentieren Glukose rasch und senken so den pH-Wert des Nährmediums, wodurch violette/rosafarbene Kolonien entstehen, da der Neutralrot-Indikator und Kristallviolett im Medium eingeschlossen werden. Diese Kolonien sind meist von violetten Höfen aus präzipitierten Gallensalzen umgeben. Kristallviolett und Gallensalze hemmen das Wachstum grampositiver Flora.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 10°bis 30 °C
Beschreibung Kristallviolett-Galle-Glukose-Agar (VRBG) (ISO) (dehydriert)
Form Pulver
Produkttyp Agar
Menge 2,5 kg