Learn More
Thermo Scientific™ Vios™ iDx CR 255 L CO2 - Inkubator – CTS Serie
Artikelnummer. 31364957 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kammermaterial:
Elektropolierter Edelstahl
Kupfer
Spannung:
230 V
Sauerstoffregelung:
Optional 1 bis 21 % oder 5 bis 90 %
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kammermaterial Spannung Sauerstoffregelung
31364957 Kupfer 230 V Optional 1 bis 21 % oder 5 bis 90 %
31364965 Elektropolierter Edelstahl 230 V Optional 1 bis 21 % oder 5 bis 90 %
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 31364957 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 51036445
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26570.00 €
    19303.33 € / 1 Stück
    Sparen 7266.67 €
    27% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Der Vios Der iDx-zertifizierte, reinraumkompatible CO2 - Inkubator wurde mit Blick auf aktive Partikelkontrolle und hohe Reinigungsfähigkeit entwickelt und setzt damit den Standard für die Reinrauminkubation. Ein Werksabnahmetestpaket ist enthalten, um gängige Anforderungen zu erfüllen. GMP Anforderungen an die Compliance-Dokumentation.
Entwickeln, expandieren, herausragende Leistungen erbringen. Der Thermo Scientific Vios Die iDx-Produktlinie von CO2 - Inkubatoren, die von Drittanbietern zertifiziert und für Reinräume geeignet sind, nutzt alle Funktionen, die zuvor bei unseren Standardmodellen beschrieben wurden. Konzipiert für die Produktion von fortschrittlichen Therapien in ISO Klasse 5, GMP Umgebungen der Klassen A/B, die von führenden Wissenschaftlern ihres Fachgebiets ausgewählt werden Vios iDx CR CO2 - Inkubatoren – CTS Serien zur Erreichung fortgeschrittener Inkubation und zur Unterstützung ihrer anspruchsvollsten und kritischsten Anwendungen, von der Forschung über die Entdeckung und Entwicklung bis hin zur Produktionsskalierung.
Zuverlässige, bewährte Leistung und Schutz für empfindliche Zellkulturen
  • Thermo Scientific™ THRIVE™ Aktive Luftstromtechnologie für homogene Wachstumsbedingungen und schnelle Wiederherstellung aller Parameter, Minimierung der Belastung der Zellkulturen durch Schwankungen und Aufrechterhaltung stabiler Bedingungen mit Wiederherstellung aller Parameter in zehn Minuten oder weniger.
  • Thermo Scientific™ Steri-Run™ Der Hochtemperatur-Sterilisationszyklus bietet nachweislich ein Sterilitätsniveau von 12 log und erreicht in allen °Bereichen 180 °C, basierend auf einer 48-Punkt-Temperaturmessung.
  • Die HEPA-Filtration in der Kammer erreicht ISO Bereits fünf Minuten nach dem Öffnen der Tür für 30 Sekunden werden Luftqualitätsbedingungen wie in einem Reinraum der Klasse 5 erreicht.
  • Die Elektronik ist nach IP54 zertifiziert und das Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl ist abgedichtet und somit reinraumtauglich, um Ihre strengen Reinigungs- und Desinfektionsprotokolle zu unterstützen.
  • Unser exklusives Partikelkontrollsystem schützt Ihren Reinraum, indem es Partikel aus dem Inkubator mittels eines rückseitig angebrachten HEPA-Filtersystems auffängt.
  • Nachweislich kompatibel mit gängigen GMP Anlagenprotokolle und Reinraumverfahren einschließlich STERIS™ Trockenverfahren mit verdampftem Wasserstoffperoxid (VHP ) Biodekontaminationstechnologie.
  • Bereitgestellt CTS Das mit jedem Gerät mitgelieferte Dokumentationspaket für die Werksabnahmeprüfung (FAT) enthält alles, was Sie für Ihr Audit benötigen:
    • Zulassungsbescheinigungen
    • Empfohlene Protokolle
    • Konformitätsbescheinigungen, Kalibrierungsbescheinigungen, Sensorkalibrierungsbescheinigungen und technische Spezifikationen.
    • Kompatibilitätszertifikat eines Drittanbieters mit ISO Klasse 5 und GMP Reinraumumgebungen der Klassen A/B.
Designs, die bereit sind für all Ihre Entdeckungen.
  • IR180Si CO 2- Sensor für schnelle Wiederherstellung und lange Lebensdauer.
  • Kondensationsfreies Befeuchtungssystem mit geschütztem, integriertem 3-Liter-Wasserreservoir. Einfaches Befüllen und Entleeren ohne Entnahme der Kulturen, um sterilisiertes destilliertes Wasser sauber zu halten. Die herausziehbare Abdeckung ermöglicht uneingeschränkten Zugang für die Reinigung.
  • Großes, gestochen scharfes 7-in.-Touchscreen-Display für eine schnellere und übersichtlichere Überwachung der Kammerbedingungen. Sprache festlegen* Programmierbare Zugangscodes bieten zusätzliche Zugänglichkeit und Sicherheit.
  • Ergonomisches Türdesign für einfacheres Be- und Entladen sowie bessere Kontrolle der Kulturen als je zuvor. Ein elektromagnetisches Türschloss gehört zur Standardausstattung.
  • Die optionale aktive CO2- Regelungsfunktion passt die Werte automatisch an und entfernt überschüssiges CO2, das von Zellkultursystemen mit hoher Kapazität freigesetzt wird, um den CO2 -Sollwert aufrechtzuerhalten.
  • Die Drei-Gas-Optionen ermöglichen eine variable Sauerstoffkontrolle für die physiologische Gewebeforschung. Je nach Anwendung können hypoxische (1-21% O 2 ) oder hyperoxische (5-90% O 2 ) Bedingungen simuliert werden.
  • Wählen Sie zwischen elektropoliertem Edelstahl oder 100% reinem Kupfer für den Innenraum. Die abgerundeten Ecken der Innenkammern sind leicht zu reinigen, und die Regalböden lassen sich einfach und ohne Werkzeug montieren und demontieren.
  • Unabhängig evaluiertes Design für die Produktion von fortschrittlichen Therapien in ISO Klasse 5, GMP Umgebungen der Klassen A/B. Jedes einzelne Gerät wird auf Kompatibilität geprüft.
Reibungsloser Betrieb in modernen Laboren
  • Konnektivitätsfähiges Design mit Frontzugang USB Anschluss, optionaler 4-20 mA Signalausgang (werkseitig installierte Option). Kompatibel mit Connect Edge und OPCUA Gateway sowie CellMation, wodurch die Vios iDx CR kompatibel mit gängigen GMP Anlagenprotokolle und -verfahren.
  • Es sind zahlreiche werkseitig und vom Kunden nachrüstbare Optionen und Zubehörteile erhältlich. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Produktbroschüre.
  • Thermo Scientific™ Zelle Locker™ Für die 165-Liter-Modelle sind Systeme erhältlich, die einen verbesserten Schutz für wertvolle Proben gewährleisten. Weitere Informationen finden Sie unter thermofisher.com/celllocker.
  • Thermo Scientific™ CultiMaxx™ Regalsysteme sind vom Kunden installierte Zubehörteile, die bei 255-Liter-Modellen eine erhöhte Kulturkapazität bieten. Weitere Informationen finden Sie unter thermofisher.com/cultimaxx.
*Die verfügbaren Sprachen für die Benutzeroberfläche umfassen Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Japanisch und Mandarin. Die Spezifikationen wurden unter Standardlaborbedingungen auf Meereshöhe, bei einer Umgebungstemperatur °von +22 °C und nominaler Betriebsspannung erreicht. Andere Prozessbedingungen, Umgebungstemperaturen oder die Höhenlage können die Leistung beeinflussen. Beispielsweise kann eine Änderung der °Umgebungstemperatur um 2 °C die Luftfeuchtigkeit um 1 % rF beeinflussen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 9,0 cu. ft.
Kapazität (metrisch) 255 L
Kammermaterial Kupfer
CO2-Konzentrationsbereich 0 to 20%
CO2-Sensortechnologie IR-Sensor
Convection Type Air-jacketed
Material Edelstahl
No. of Places 12
Anzahl Einschübe 3 std./12 max.
Sauerstoffregelung Optional 1 bis 21 % oder 5 bis 90 %
Relative Luftfeuchtigkeit Ungefährer 93 % bei 37 °C
Temperaturbereich (metrisch) 3 °C über Umgebungstemperatur bis 55 °C
Typ CO2 - Inkubator
Feuchtigkeitsquelle Geschützter integrierter Wasserspeicher
Abmessungen (T x B x H) innen 24,76 x 23,90 x 26,38 in. (62,9 x 60,7 x 67,0 cm)
Abmessungen (L x B x H) 36,77 x 30,47 x 38,15 in. (93,4 x 77,4 x 96,9 cm)
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Spannung 230 V