Learn More
VIP Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
386.00 € - 529.00 €
Spezifikation
Antigen VIP
Verdünnung Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Wirtsspezies Rabbit
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18461941
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP1-86446-25ul
25 μL
386.00 €
25 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18252648
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP1-86446
0.1 mL
529.00 €
0.10 Milliliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
VIP Polyclonal specifically detects VIP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spezifikation
Spezifikation
VIP
Polyclonal
Rabbit
Human
P01282
7432
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:EGANEPDQVSLKEDIDMLQNALAENDTPYYDVSRNARHADGVFTSDFSKLLGQLSAKKYLESLMGKRVSSNISEDPVPVKRHSDAVFTDNYTRLRKQMAVKKYLNSILNGKRSSEGESPDFPE
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:1000 - 1:2500
Unconjugated
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
MGC13587, PHM27, vasoactive intestinal peptide, VIP peptides
VIP
IgG
Affinity Purified
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.