Learn More
Invitrogen™ VIP Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (9J9H3)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30284310
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30284310 100 μL 100 Mikroliter
30282439 20 μL 20 Mikroliter
2 options
Artikelnummer. 30284310
Marke: Invitrogen™ MA558176
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Immunogen sequence: APSALRLGDR IPFEGANEPD QVSLKEDIDM LQNALAENDT PYYDVSRNAR HADGVFTSDF SKLLGQLSAK KYLESLMGKR VSSNISEDPV PVKRHSDAVF TDNYTRLRKQ MAVKKYLNSI LNGKRSSEGE SPDFPEELEK.
VIP encodes a protein that belongs to the glucagon family. It stimulates myocardial contractility, causes vasodilation, increases glycogenolysis, lowers arterial blood pressure and relaxes the smooth muscle of trachea, stomach and gall bladder. Alternative splicing occurs at this locus and two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen VIP
Anwendungen ELISA, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 9J9H3
Konzentration 1.85 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3
Gen VIP
Gen-Zugriffsnummer P01282
Gen-Alias Intestinal peptide PHI-27; Intestinal peptide PHI-42; Intestinal peptide PHM-27; Intestinal peptide PHV-42; MGC13587; PACAP-R-2; Peptide histidine isoleucinamide 27; Peptide histidine methioninamide 27; Peptide histidine valine 42; PHI; PHI, peptide histidine isoleucine; PHM27; prepro-VIP; vasoactive intestinal peptide; Vasoactive intestinal polypeptide; VIP; VIP peptides; vip/phi27; VIP-R-1
Gensymbole VIP
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant protein (or fragment).
Reinigungsverfahren Protein A
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 7432
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG