Learn More
Invitrogen™ VIP Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (9J9H3)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
176.00 € - 436.00 €
Spezifikation
Antigen VIP
Klon 9J9H3
Konzentration 1.85 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Anwendungen ELISA, Immunocytochemistry
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30282439
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA558175
20 μL
176.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30284310
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA558176
100 μL
436.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: APSALRLGDR IPFEGANEPD QVSLKEDIDM LQNALAENDT PYYDVSRNAR HADGVFTSDF SKLLGQLSAK KYLESLMGKR VSSNISEDPV PVKRHSDAVF TDNYTRLRKQ MAVKKYLNSI LNGKRSSEGE SPDFPEELEK.
VIP encodes a protein that belongs to the glucagon family. It stimulates myocardial contractility, causes vasodilation, increases glycogenolysis, lowers arterial blood pressure and relaxes the smooth muscle of trachea, stomach and gall bladder. Alternative splicing occurs at this locus and two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified.
Spezifikation
Spezifikation
VIP
1.85 mg/mL
ELISA, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 0.05% BSA, 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.3
P01282
7432
Recombinant protein (or fragment).
Antibody
9J9H3
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Human
VIP
Intestinal peptide PHI-27; Intestinal peptide PHI-42; Intestinal peptide PHM-27; Intestinal peptide PHV-42; MGC13587; PACAP-R-2; Peptide histidine isoleucinamide 27; Peptide histidine methioninamide 27; Peptide histidine valine 42; PHI; PHI, peptide histidine isoleucine; PHM27; prepro-VIP; vasoactive intestinal peptide; Vasoactive intestinal polypeptide; VIP; VIP peptides; vip/phi27; VIP-R-1
VIP
Primary
Protein A