Learn More
Thermo Scientific™ Viper™ und nanoViper™ Fingertight-Fitting-Zubehör
Artikelnummer. 15926465 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Typ:
Zubehör
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ
15926465 Zubehör
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15926465 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 6036.1045
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erzielen Sie reproduzierbare chromatographische Ergebnisse mit werkzeugfreien und anwenderfreundlichen Thermo Scientific™ Viper™ und Thermo Scientific™ nanoViper™ Fingertight-Fittings.
Mit den Thermo Scientific™ Viper™ Fingertight-Fitting-Systemen gewährleisten Sie optimale Trennungen und maximale LC-Leistung mit nahezu Totvolumen-freien Verbindungen. Zubehör hilft bei der Installation gemäß Ihren Anwendungsanforderungen.
Weitere Informationen zu Viper und nanoViper
Für Viper Fingertight-Fitting-Systeme bieten wir folgendes Zubehör an:
  • Die ausschließlich für den Anschluss von Viper und nanoViper Fingertight-Fittings ohne zusätzliches Totvolumen entwickelte Verbindungseinheit
  • Viper Stopfen zum Einbau in offene Ventilpositionen zum Schutz der Bohrungen oder für Diagnosefunktionen
  • Werkzeug zur Neukalibrierung von Viper und nanoViper Fittings für eine längere Lebensdauer bei Anschluss an mehrere Säulen mit nicht standardmäßiger Säulenbohrgeometrie
  • Viper Inlinefilter (Titan, durchschn. Frittenvorgröße 0,5 µm) zum Schutz der Säule vor Kontaminanten
  • Adapter für Viper Fingertight-Fittings (2 St., Edelstahl, für Säulen ≥ 2,1 mm ID) zur Anpassung an nicht standardmäßige Säulenbohrgeometrie
Garantie
Viper und nanoViper Fingertight-Fitting-Zubehör
Spezifikation
Beschreibung Viper Inline-Filter
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säulenschutz
Zur Verwendung mit (Geräte) HPLC- und UHPLC-Analysesysteme
Material Titan
Max. Druck 1.500 bar
Typ Zubehör
Produktlinie Viper