Learn More
Thermo Scientific™ Viper™ Fingertight-Fitting-Systeme, MP35N, 0,10 mm ID
Artikelnummer. 17826957 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
450 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch)
17826957 450 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17826957 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 6042.2350
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Maximieren Sie die Leistung Ihrer Flüssigchromatographie (LC) mit dem Thermo Scientific™ Viper™ Fingertight-Fitting-System mit biokompatiblen MP35N-Kapillaren mit geringer Dispersion.
Maximieren Sie das Leistungsverhalten bei der Flüssigchromatographie (LC) und gewährleisten Sie optimale Trennergebnisse durch quasi Totvolumen-freie Verbindungsstücke. Thermo Scientific™ Viper™ Kapillare MP35N Fingertight-Fittings für HPLC- und UHPLC-Systeme sind biokompatibel, eisenfrei und einfach zu verwenden. Sie ermöglichen eine schnelle, werkzeugfreie Einrichtung, selbst für die fortschrittlichsten Säulen- und Ventilschaltkonfigurationen. Sie sind kompatibel mit praktisch allen gebräuchlichen Säulen- und Ventiltypen und eignen sich dadurch für Systemdrücke von bis zu 1.500 bar (22.000 psi). Diese biokompatiblen Anschlüsse mit einem 100 μm Innendurchmesser sind in verschiedenen Längen erhältlich.
Weitere Informationen zu Viper und nanoViper
Solides LC-Leistungsverhalten
  • Anziehkonstruktion ohne Ferrulen für nahezu totvolumenlose Verbindungen
  • Arbeitet mit Betriebsdrücken von bis zu 1517 bar
  • Für Temperaturen bis zu 120 °C geeignet
Einfach aufzustellen
  • Fingertight-Konstruktion
  • Flexible MP35N-Kapillaren (1/32 in. AD)
  • Kein Werkzeug erforderlich
Flexibel
  • Kompatibel mit Ventilen und Säulen von nahezu jedem Hersteller
  • Passen in schmale Anschlüsse wie z. B. 10-Wege-Ventile
  • Erhältlich in verschiedenen Materialien, Längen und Innendurchmessern
Empfohlene Anwendung
  • Fluidikverbindungen für analytische, biokompatible LC-Systeme
Thermo Scientific™ Vanquish™ Flex und Vanquish Horizon UHPLC-Systeme und Thermo Scientifc™ UltiMate™ 3000 BioRS Systeme sind standardmäßig mit dem Viper Fingertight-Fitting-System mit MP35N-Kapillaren ausgestattet.
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fluidverbindung für biokompatible LC-Systeme
Zur Verwendung mit (Geräte) Alle HPLC- und UHPLC-Systeme
Material MP35N
Max. Druck 1.500 bar
Typ Kapillaren
Modell Viper Capillary MP35N
Länge (metrisch) 450 mm
Innendurchmesser (metrisch) 0,10 mm
Produktlinie Viper