Learn More
Bollé Safety Brille Typ VIPER - Modell VIPPSI
Artikelnummer. 10421155
Click to view available options
:
Linsenbeschichtung: Anti-Beschlag, Anti-Kratzer
Artikelnummer. 10421155
Marke: Bollé Safety VIPPSI
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Allgemeine Schutzbrille mit transparenter Linse für Rundumsicht. Bollé Safety; Viper VIPPSI transparente Schutzbrillen haben verstellbare Bügel für alle Gesichtsformen.
  • Transparent.
  • Verstellbare Bügel.
  • Technologie zugelassen für dauerhaftes Tragen und zertifiziert für perfekte optische Qualität.
  • Antibeschlag- und Kratzschutzbeschichtungen.
  • 99.9 % UVA-/UVB-Schutz.
  • Gläser- und Rahmenschutz vor niedriger Krafteinwirkung; widerstehen einer 6-mm-Kugel mit 0.86 g bei45 m/s (Maximalschutz für Brillen).
  • Gläser- und Rahmenschutz vor Partikeln mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen.
  • Schutz des Rahmens vor alltäglichen Risiken, einschließlich des Herunterfallens der Schutzbrille auf den Boden,
    Alterung durch Lichteinwirkung, Wärme- oder Korrosionseinwirkung.
  • CE-Zertifikat für europäische Normen erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Zertifikat für europäische Normen erhältlich.
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Kratzfest
Produkttyp Schutzbrillen
Enthält Verstellbares Band
Anzahl pro Packung Je 1
Art des Seitenschilds Verstellbar
Gewicht (metrisch) 27 g