missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Viral Dengue Virus 2/4 NS1 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18719737
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 ug
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
18719737 100 μg 100 Mikrogramm
18101121 25 ug 25 Mikrogramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18719737

Marke: R&D Systems MAB9439100

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Dengue Virus 2/4 NS1 Monoclonal specifically detects Dengue Virus 2/4 NS1 in Viral samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Dengue Virus 2/4 NS1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 969803
Konzentration 1.0 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 5 ug/mL
Zusammensetzung Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Gen-Zugriffsnummer NP_739584
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human embryonic kidney cell line HEK293-derived recombinant Dengue Virus 2 NS1 protein Asp1-Ala352 Accession # NP_739584
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Testspezifität Detects recombinant Dengue Virus 2 NS1 protein and recombinant Dengue Virus 4 NS1 protein in Western blot and Direct Elisa. Detects recombinant Dengue Virus 1 and 3 NS1 proteins in Direct Elisa.
Rekonstitution Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Virus
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.