Learn More
Gibco™ Virus-Produktionsmedium
Beschreibung
Gibco Viral Production Medium is a chemically defined, serum-free, and protein-free medium. It is animal origin-free and specially developed for growth and transfection of Viral Production Cells 2.0 (suspension-adapted HEK 293F-derived cells).
- Ein chemisch definiertes, serumfreies, proteinfreies Medium ohne Stoffe tierischen Ursprungs
- Speziell entwickelt für Wachstum und Transfektion von Virus-Produktionszellen 2.0 (an Suspensionskultur angepasste von HEK 293F abgeleitete Zellen)
- Für die Produktion Adeno-assoziierter Viren (AAV) im Rahmen des AAV-MAX Helferfreien AAV-Produktionssystems
- Unterstützt das Wachstum von Virus-Produktionszellen 2.0 in Suspension zu Dichten von über 1,2 x 107 Zellen/ml.
- Ermöglicht die Produktion von hohen AAV-Titern, größer als 5 x 1010 vg/ml (nicht aufgereinigt)
- Unterstützt das Wachstum und die Transfektion von Virus-Produktionszellen 2.0 vom Schüttelkolben bis zum Bioreaktor
- Das Virus-Produktionsmedium erfordert eine Ergänzung durch 4 mM GlutaMAX Supplement (Kat.- Nr. 355050038) vor der Verwendung
Spezifikation
Spezifikation
| Zelllinie | Virus-Produktionszellen 2.0 |
| Zelltyp | HEK 293 Zellen |
| Klassifikation | Serumfrei, ohne Stoffe tierischen Ursprungs, chemisch definiert, proteinfrei, Animal Origin-free, Chemically-defined, Protein-free |
| Form | Flüssig |
| Produkttyp | AAV-Produktionsmedium |
| Sterilität | Steril |
| Mit Additiven | Glukose, Phenolrot, Sodium Pyruvate, GlutaMAX |
| Ohne Additive | Kein Glutamin |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | AAV-Produktion |
| Fertigungsqualität, Herstellungsqualität | ISO 13485, MDSAP, FDA-registered |
| Mehr anzeigen |