Learn More
Day Impex™ Virkon™ Virucidal Desinfektionsmittel
Artikelnummer. 31759331
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1000 mL
Packungsgröße:
4 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
31759331 1000 mL 4 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Lesen Sie die Anweisungen vor der Nutzung oder kontaktieren Sie den Hersteller für die neuesten Gesundheits- und Sicherheitshinweise
Artikelnummer. 31759331 Lieferant Day Impex™ Lieferanten-Nr. 330006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    338.09 €
    204.60 € / 4 Kilogramm
    Sparen 133.49 €
    39% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Lesen Sie die Anweisungen vor der Nutzung oder kontaktieren Sie den Hersteller für die neuesten Gesundheits- und Sicherheitshinweise
Reinigen und desinfizieren Sie Arbeitsflächen und Geräte in einem einzigen, einstufigen Vorgang mit diesem viruziden Desinfektionsmittel.
  • Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch immer das Etikett und die Produktinformationen lesen.
  • Größtes nachgewiesenes Spektrum aller Desinfektionsmittel – hat sich in unabhängigen Tests als wirksam gegen alle 18 Virusfamilien, die Menschen und Tiere befallen, einschließlich AIDS (HIV) und Hepatitis B, erwiesen.
  • Ausgezeichnetes Bakterizid und Fungizid reinigt und desinfiziert Arbeitsflächen und Ausrüstung in einem einzigen Schritt
  • Kann als Pulver direkt auf verschüttetes Blut und andere Körperflüssigkeiten aufgebracht werden
  • Löst sich leicht auf und bildet ein flüssiges Desinfektionsmittel
  • Geruchlos, nicht reizend für Haut und Augen, ungiftige Dampfphase, außergewöhnlich geringe orale Toxizität
  • Nach COSHH-Anforderungen sind keine Expositionsgrenzwerte erforderlich
  • Nicht-korrosiv, nicht-bleichend und biologisch abbaubar
  • Jede Viruserkrankung, die über Oberflächen oder Instrumente übertragen wird, die mit infiziertem Blut, Körperflüssigkeiten, Kot oder Speichel kontaminiert sind, kann durch korrekte Anwendung kontrolliert werden
  • Zur Reinigung und Desinfizierung von Arbeitsoberflächen und Ausrüstung
Spezifikation
Produkttyp Viruzides Desinfektionsmittel
Color-coded Ja
Form Granulatpulver
Scent Zitrone
Sterilität Unsteril
Behältertyp Wanne
Menge 4/Pk.
Volumen (metrisch) 1000 mL
compliance-icons
Produktidentifikator
  • RELYON VIRKON
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Britische biozidale Vorschriften (HSE / BPR)