Learn More
Thermo Scientific™ Virtuoso™ Braunglasfläschchen mit Bördelverschluss/Snap-It Verschluss, 11 mm weiter Öffnung und V-Beschriftungsfeld
Beschreibung
Garantiert zuverlässige Probendaten und -integrität. Thermo Scientific™ Virtuoso™ Braunglasfläschchen mit Bördelverschluss/Snap-It Verschluss, 11 mm weiter Öffnung und V-Beschriftungsfeld sind ausschließlich für die Verwendung mit dem Virtuoso Fläschchenkennzeichnungssystem ausgelegt. Das Virtuoso System druckt Probeninformationen direkt auf das V-Beschriftungsfeld des Fläschchens, um die Integrität der Kennzeichnung und der Probendaten sicherzustellen. Die Fläschchen können mit Schnappverschlüssen oder Bördelverschlüssen aus Aluminium verwendet werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Snap-It Braunglasfläschchen mit V-Beschriftungsfeld |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Material | Glas |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |
| Anzahl pro Packung | 100 |
| Rückstandsvolumen (metrisch) | <170 μl |
| Produktlinie | Virtuoso |
| Verschlusstyp | Bördel/Snap-It-Kappe mit Septum |
| Höhe (metrisch) | 32 mm |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.