Learn More
Thermo Scientific™ Virtuoso™ 9-mm-Klarglasfläschchen mit Schraubgewinde, weiter Öffnung und V-Beschriftungsfeld
Beschreibung
Verwenden Sie dieses hochwertige Fläschchen zur Sicherstellung zuverlässiger Probeninformationen und höchstmöglicher Probenintegrität. Das Thermo Scientific™ Virtuoso™ 9-mm-Klarglasfläschchen mit Schraubgewinde, weiter Öffnung und V-Beschriftungsfeld wurde exklusiv für das Virtuoso Fläschchenkennzeichnungssystem entwickelt. Probeninformationen werden direkt auf das V-Beschriftungsfeld des Fläschchens gedruckt. Die 12 x 32 mm großen 2-ml-Fläschchen sind mit dem innovativen Advanced Vial Closure System (AVCS) ausgestattet, welches ein Durchdrücken der Septen praktisch verhindert und die Abdichtung verbessert. Die Verschlusskappe ist mit einem Anschlag ausgestattet, der ein zu starkes oder zu schwaches Anziehen verhindert und so eine optimale, konsistente Versiegelung gewährleistet. Das Fläschchen ist auch mit eingeschmolzenem Einsatz für kleinvolumige Proben erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Klarglasfläschchen mit V-Beschriftungsfeld und Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon |
| Farbe | Klar |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Material | Glas, PTFE, Silikon |
| Volumen (metrisch) | 2,0 ml |
| Septum | Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon |
| Anzahl pro Packung | 100 |
| Modell | Weiter Zugang mit Septum |
| Rückstandsvolumen (metrisch) | <170 μl |
| Produktlinie | Virtuoso |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.