Learn More
Poulten Selfe™ Viskosimeter-Halter
Artikelnummer. 13111103
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Ubbelohde Viskosimeterhalter
Größe:
1 bis 4
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Größe Packungsgröße
13111103 Ubbelohde Viskosimeterhalter 1 bis 4 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13111103 Lieferant Poulten Selfe™ Lieferanten-Nr. 1842/A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.00 €
    144.33 € / 1 Stück
    Sparen 66.67 €
    31% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Produkttyp Ubbelohde Viskosimeterhalter
Zur Verwendung mit (Geräte) Ubbelohde Viskosimeter für hängenden Füllstand
Zur Verwendung mit (Anwendung) 50 mm Badewannenöffnung
Größe 1 bis 4