Learn More
Poulten Selfe™ Viskosimeter-Halter
Artikelnummer. p-8008486
Click to view available options
Produkttyp:
Viskosimeter-Halter
Größe:
1 bis 4
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13111103
Marke: Poulten Selfe™ 1842/A1
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Produkttyp Viskosimeter-Halter
Zur Verwendung mit (Geräte) 50 mm Badeöffnung, für Ubbelohde mit hängendem Niveau Größen 1 bis 4
Zur Verwendung mit (Anwendung) 50 mm Bath Opening
Größe 1 bis 4